Merck
37277
Sigma-Aldrich
(+)-二氢香芹醇
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1S,2S,5S)-5-异丙烯基-2-甲基环己醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
5729399
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
purum
方案
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D +20±1°, neat
组成
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
折射率
n20/D 1.476-1.479
密度
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
InChI key
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
194.0 °F - closed cup
闪点(°C)
90 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2