Merck
370630
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟-3′-(三氟甲基)苯乙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4COCF3
CAS号:
分子量:
242.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
沸点
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
InChI key
MDCHHRZBYSSONX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Preparation of 2,2,2-trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone (3-trifluoromethyltrifluoroacetophenone) by Grignard synthesis using m-trifluoromethylbromo-benzene and trifluoroacetic acid has been reported.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The reduction of aryl trifluoromethyl ketones by N-carbamoylmethyl-1, 4-dihydronicotinamide.
Stewart RK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2497-2503 (1980)