Merck
363006
Sigma-Aldrich
醋酸铵- 15 N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO215NH4
CAS号:
分子量:
78.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChI 密鑰
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)