等级
Molecular Biology
for molecular biology
质量水平
产品线
BioUltra
方案
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
≥99.0%
表单
solid
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% KMnO4-reducing substances
≤2% water
灼烧残渣
≤0.01% (as SO4)
pH值(酸碱度)
6.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.015
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
SMILES字符串
N.CC(O)=O
异质活性
DNAse, none detected
Phosphatase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 改良QuEChERS 法结合超高效液相色谱-串联质谱法检测饲料中的环匹阿尼酸。: 研究人员将醋酸铵用于改良QuEChERS萃取法,改善了动物饲料中毒枝菌素的检测,为农业安全和动物健康做出贡献(Peng et al., 2024)。
- 超高效液相色谱-串联质谱法同时测定产蛋期家禽蛋中的31种禁用兽药。: 重点介绍了用于监控家禽蛋药物残留的灵敏分析方法中醋酸铵的作用,该研究对食品安全和消费者保护很关键(Zhu et al., 2024)。
- 4-(5-溴-1H-吲哚-3-基)-2,6-二甲基-1,4-二氢吡啶e-3,5-二羧酸二乙酯的评估: 合成、抗腐蚀潜力和生物医学应用。: 讨论了醋酸铵在用于材料科学和医学应用的新型化合物合成和评估中的用途,重点介绍了其在化学合成中的多功能性(Ahamed et al., 2024)
- 铜(II)/聚酰亚胺连接的共价有机框架是一种功能强大的催化剂,用于2,4,5-取代咪唑的无溶剂微波辐射合成。: 介绍了醋酸铵在绿色化学先进催化系统开发中的应用,该研究促进了可持续制造过程 (Sedaghat et al., 2023)。
生化/生理作用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1