Merck
345156
Sigma-Aldrich
四醋酸硅
98%
别名:
四乙酰氧基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Si(OCOCH3)4
CAS号:
分子量:
264.26
Beilstein:
994868
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
化驗
98%
bp
148 °C/5 mmHg (lit.)
mp
111-115 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12O8Si/c1-5(9)13-17(14-6(2)10,15-7(3)11)16-8(4)12/h1-4H3
InChI 密鑰
YZVRVDPMGYFCGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
正硅酸四乙酯是四氢化硅和醇盐的替代物,用于低温 SiO2 生产。在无水条件下,正硅酸四乙酯与乙醇反应,生成硅胶和乙酸乙酯。据报道,正硅酸四乙酯一种是溶胶-凝胶前体。
應用
正硅酸四乙酯可用于通过直接光化学气相沉积法制备二氧化硅薄膜。正硅酸四乙酯可以用作与单官能双配位基Schiff碱合成硅配合物的原料。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Silicon tetraacetate as a sol-gel precursor.
Coltrain BK, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 3(2), 83-90 (1994)
Silicon dioxide thin films prepared by chemical vapor deposition from silicon tetraacetate.
Maruyama T and Shionoya J.
Jpn J. App. Phys., Part I, 28(12A), L2253-L2253 (1989)
Synthesis of some ketimine derivatives of silicon (IV).
Singh RV and Tandon JP.
J. Prakt. Chem., 321(1), 151-158 (1979)