蒸汽壓力
18 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C
效力
17510 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.88-23.8 % (v/v)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
3 °C
轉變溫度
flash point 26 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI 密鑰
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.030 - 1.035
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.030 - 1.035
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup