等級
for synthesis
化驗
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
形狀
solid
濃度
18.0-26.0% Cr (by Na2S2O3, titration)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
密度
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI 密鑰
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges