蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
质量水平
描述
iodine-adsorption (0.05 mol I2/I) > 70 mL/g
methylene blue-adsorption > 12 mL/0.1 g 0.15% sol.
表单
powder
自燃温度
842 °F
电阻率
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
技术
photometry: suitable
灼烧残渣
≤2%
mp
3550 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤300 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
应用
food and beverages
general analytical
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
活性炭已被用于以下方面:
- 在 GC-ECD 分析之前,纤维涂层比较多壁碳纳米管在水和牛奶样品中的固相微萃取效率。
- 它可用于研究其对胡萝卜,Happlopapus gracilis和红葱的组织培养物的影响,以检查抑制形态发生的代谢物的吸附。
- 它还可以用于植物组织培养物中以增加培养基中生长素和细胞分裂素的吸附。
- 它也可以用作急性药物过量后的主要胃肠道去污程序。
- 它也可用于从含水介质中吸附染料,例如孔雀石绿、溴酚蓝、茜素红-S、亚甲基蓝、铬黑-T、酚红、甲基蓝和甲基紫。
- 口服活性炭也可用于吸附茶碱,因此对茶碱中毒患者十分有效。
活性炭是一种吸附剂,用于去除空气、水和土壤中的广谱污染物,并且天然无毒。它无臭、无味,通过使用气体或化学活化方法,它可由任何含碳材料制备。当原料含水量低于 25% 时,优选气体活化。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Some effects of activated charcoal as an additive to plant tissue culture media
Weatherhead, M. A., J. Burdon, and G. G. Henshaw.
Journal of Plant Physiology, 89.2 , 141-147 (1978)
The effect of activated charcoal on tissue cultures: adsorption of metabolites inhibiting morphogenesis
Physiologia Plantarum, 43 (2), 104-106 (1978)
Activated Charcoal: Antidote, Remedy and Health Aid
David O.Cooney
Science, 102-102 (2016)
Activated charcoal; preparation, characterization and applications: a review article.
Mohammad-Khah, A., and R. Ansari
International Journal of ChemTech Research, 2009, 2745-2788 null
Multiwalled carbon nanotubes coated fibers for solid-phase microextraction of polybrominated diphenyl ethers in water and milk samples before gas chromatography with electron-capture detection
Wang, Jun-Xia, et al.
Journal of Chromatography A, 1137 (1), 8-14 (2006)