Merck
450782
Sigma-Aldrich
无水氯化铬(Ⅱ)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
别名:
二氯化铬, 氯化亚铬
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CrCl2
CAS号:
分子量:
122.90
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案:
99.99% trace metals basis
等级:
anhydrous
表单:
powder
等级
anhydrous
质量水平
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder
杂质
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
824 °C (lit.)
密度
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
与碘仿和四乙基乙二胺一起使用,将末端烯烃以高产率转化成反式碘代环丙烷。
在氢作用下与其他金属卤化物气相共还原生成细分的金属互化物,它们可用作具有有效的热电性、磁性和抗氧化性的结构材料或化合物。
用于制备双(茚基)铬二聚体和相关产品。
调控醛与三取代氯烯烃的缩合。用于合成乙烯低聚反应所需的高活性预催化剂。
配件
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 520-520 (2007)
Heinemann, O. et al.
Organometallics, 15, 5462-5462 (1996)
Falck, J.R., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3039-3039 (2004)
Small, B.L., et al.
Macromolecules, 37, 4375-4375 (2004)
Munehiro Yoshida et al.
The Journal of toxicological sciences, 35(4), 485-491 (2010-08-06)
To attempt a risk assessment of the excess intake of trivalent chromium (Cr), tissue Cr accumulation and urinary Cr excretion were examined in weanling rats fed experimental diets containing graded levels of Cr chloride (CrCl3) or Cr picolinate (CrPic). Thirty-six