等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
密度
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)CC(Br)=C
InChI
1S/C6H13BrSi/c1-6(7)5-8(2,3)4/h1,5H2,2-4H3
InChI 密鑰
LUPQCAARZVEFMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup