Merck
326364
Sigma-Aldrich
四氯双(四氢呋喃)合铌(IV)
别名:
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)niobium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NbCl4(CO4H8)2
CAS号:
分子量:
378.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单:
powder
表单
powder
mp
93 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI key
OLGCTTOCPNLTKW-UHFFFAOYSA-J
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
120.2 °F - closed cup
闪点(°C)
49 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)