Merck
395382
Sigma-Aldrich
三氯化钒四氢呋喃络合物 (1:3)
97%
别名:
三氯化矾四氢呋喃络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
VCl3 · 3C4H8O
CAS号:
分子量:
373.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
265 °C (dec.) (lit.)
應用
battery manufacturing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1