Merck
297755
Sigma-Aldrich
3,6-二氯哒嗪-4-羧酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2Cl2N2O2
CAS号:
分子量:
192.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
142 °C (dec.) (lit.)
官能团
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-1-2(5(10)11)4(7)9-8-3/h1H,(H,10,11)
InChI key
FRCXPDWDMAYSCE-UHFFFAOYSA-N
应用
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid has been used in the synthesis of α-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and biological activity of a-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
Babichev FS, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 22(10), 785-787 (1988)