Merck
284777
Sigma-Aldrich
6-甲基烟酸甲酯
97%
别名:
6-甲基烟碱甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
CAS号:
分子量:
151.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
160 °C/106 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup