Merck
274089
Sigma-Aldrich
2-氯苯并噁唑
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4ClNO
CAS号:
分子量:
153.57
Beilstein:
115982
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChI 密鑰
BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Reaction of 2-chlorobenzoxazole with anthranilic acids and 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
J Sam et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(8), 1445-1446 (1968-08-01)