About This Item
线性分子式:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
CAS号:
分子量:
171.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3