Merck
26630
Sigma-Aldrich
2-氯-1,4-二甲苯
≥99.0%
别名:
2-氯对二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3Cl
CAS号:
分子量:
140.61
Beilstein:
2040349
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.524
沸点
186 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
2-3 °C
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
152.6 °F - closed cup
闪点(°C)
67 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)