主要文件
54995
PEEK 管
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32119290
参数
5000 psi max. pressure
长度 × 外径 × 内径
10 ft × 1/8 in. × 0.062 in.
颜色
natural
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚醚醚酮 (PEEK) 管已成为 HPLC 系统中不同位置不锈钢管路的常用替代品。当必须避免样品与金属组分联系时,如与金属络合剂或某些生化化合物一起工作时,它尤其有用。PEEK 管还具有其他优点:柔韧、易于切割、具有极好的机械稳定性和化学相容性,并且可用于 100°C。四氢呋喃 (THF)、二甲基亚砜 (DMSO)、二氯甲烷和浓硝酸和硫酸不应用于 PEEK 管路。我们的 1/16 英寸 PEEK 管带有颜色编码,便于识别,内径长 10 ft/3m。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)