化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC[Si](Cl)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39ClSi/c1-4-7-10-13-16-20(19,17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
InChI 密鑰
WZQSBCHNVPAYOC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter