Merck
245674
Sigma-Aldrich
(E)-苯甲醛肟
97% (mixture of cis and trans), (Z)-Benzaldehyde oxime ≤6%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=NOH
CAS号:
分子量:
121.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97% (mixture of cis and trans)
形狀
solid
折射率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
104 °C/6 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
溶解度
methanol: 1 g/10 mL
官能基
amine
oxime
phenyl
SMILES 字串
O\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
InChI 密鑰
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
已研究了在不同pH下(E)-苯甲醛肟的还原
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
On the electrolytic reduction of oximes and semicarbazones in alkaline solution.
Lund H.
Tetrahedron Letters, 9(33), 3651-3654 (1968)
Moa Andresen Bergström et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2541-2550 (2008-03-29)
Metabolic activation of chemicals (prohaptens) in the skin can cause allergic contact dermatitis. We have explored structure-allergenic activity relationships for seven potential oxime prohaptens using the local lymph node assay and a GSH trapping screen with liver microsomes. The general