Merck
B8908
Sigma-Aldrich
α-安息香肟
98%
别名:
苯偶姻肟
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
CAS号:
分子量:
227.26
Beilstein:
1912794
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
153-155 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI 密鑰
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)