Merck
237655
Sigma-Aldrich
(-)-2,3-O-异丙烯基-2,3-二羟基-1,4-双(二苯基膦)丁烷
98%
别名:
(-)-1,4-双(二苯基膦)-1,4-二脱氧-2,3-O-异亚丙基-L-苏糖醇, (4R,5R)-4,5-双(二苯基膦-甲基)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环, (4R-反式)-[(2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4,5-二基)双(亚甲基)]双(二苯基膦), (R,R)-DIOP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H32O2P2
CAS号:
分子量:
498.53
Beilstein:
1441045
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
旋光性
[α]19/D −26°, c = 2.3 in chloroform
mp
88-90 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)O[C@@H](CP(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](CP(c4ccccc4)c5ccccc5)O1
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
InChI key
VCHDBLPQYJAQSQ-KYJUHHDHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(-)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)butane is a C2 chelating diphosphine ligand for transition metal complexes during asymmetric catalysis.
应用
用于原位制备手性氢化催化剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
(2, 3-O-Isopropylidene)-2, 3-dihydroxy-1, 4-bis (diphenylphosphino) butane
Kagan H and Anderson MB
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2016)