Merck
218294
Sigma-Aldrich
(S)- (−) -紫苏醛
technical grade, 92%
别名:
(-)-紫苏醛, (S)-1,8-对孟二烯-7-醛, (S)-4-异丙烯基环己-1-烯-1-醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O
CAS号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2326448
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
等级
technical grade
方案
92%
表单
liquid
旋光性
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
沸点
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
aldehyde
SMILES字符串
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI key
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene