Merck
340367
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-诺卜醇
98%
别名:
(-)-诺卜醇, (1R)-6,6-二甲基二环[3.1.1]庚-2-烯-2-乙醇, 6,6-二甲基-2-降蒎烯-2-乙醇, 6,6-二甲基二环[3.1.1]庚-2-烯-2-乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18O
CAS号:
分子量:
166.26
Beilstein:
3196379
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
viscous liquid
光學活性
[α]24/D −37°, neat
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
230-240 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
InChI 密鑰
ROKSAUSPJGWCSM-UWVGGRQHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(1 R )-(-)-Nopol 是手性萜烯醇衍生物。
應用
(1 R )-(-)-Nopol 通过分别与十硫化四磷和 2,4-二芳基 1,3,2,4-二硫代二磷酸盐反应,可用于制备光学活性 O , O -二萜酰基二硫代磷酸和 O -萜酰基芳基二硫代磷酸。它也可能与六氟锑酸银反应形成络合物,后者可成为电子束诱导阳离子聚合非热固化环氧树脂的有效引发剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Silver olefin complexes: highly efficient initiators for the electron beam curing of epoxy resins.
Barriau E, et al.
Macromolecules, 41(11), 3779-3781 (2008)
Terpene Analogues of Dithiophospate Pesticides.
Cherkasov RA, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 186(4), 1003-1004 (2011)