About This Item
线性分子式:
(C2H5)4N(OCOCH3) · 4H2O
CAS号:
分子量:
261.36
Beilstein:
3574285
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
99%
表单
solid
mp
42-46 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
官能团
amine
SMILES字符串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
InChI key
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于 1,3,2-二氧磷杂环戊烷类化合物的开环反应以及用于醚磷脂的合成。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
140.0 °F - closed cup
闪点(°C)
60 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 33, 2291-2291 (1992)
New facilitated transport membranes for the separation of carbon dioxide from hydrogen and methane.
Quinn R, et al.
Journal of Membrane Science, 104(1), 139-146 (1995)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 70-70 (1993)