Merck
197734
Sigma-Aldrich
三甲基苯基硅烷
99%
别名:
(三甲基硅基)苯, 苯基三甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
150.29
Beilstein:
1855012
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Gregory J Anthony et al.
Medical physics, 46(2), 774-788 (2018-11-11)
In this study, the efficacy of transurethral prostate ablation in the presence of silica-shell ultrasound-triggered phase-shift emulsions (sUPEs) doped with MR contrast was evaluated. The influence of sUPEs on MR imaging assessment of the ablation zone was also investigated. sUPEs