Merck
159026
Sigma-Aldrich
β-D-呋喃核糖·1,2,3,5-四乙酸酯
98%
别名:
1,2,3,5-四-O-乙酰基-β-D-呋喃核糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O9
CAS号:
分子量:
318.28
Beilstein:
94078
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
相关类别
应用
核苷合成的原料。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)