Merck
PHR3473
Supelco
5-氮杂胞嘧啶
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
4-氨基-1,3,5-三嗪-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N4O
CAS号:
分子量:
112.09
Beilstein:
116378
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1045539
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
SMILES 字串
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
InChI 密鑰
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
應用
作为以下过程的反应物:
  • 使用来自罗伊氏乳杆菌的固定化2′-脱氧核糖基转移酶实现核苷类似物的酶促合成
  • 与氧自由基离子的反应
  • 作为对抗人类白血病细胞的潜在抗肿瘤剂和抗增殖剂
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)