Merck
15470
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(NO2)-OH
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
别名:
Nα-Boc-Nω-硝基-L-精氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HN=C(NHNO2)NH(CH2)3CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
319.31
Beilstein:
2015163
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
杂质
~15% residual solvents
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1
InChI key
OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)