Merck
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
别名:
Boc-β-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
189.21
Beilstein:
1909986
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品名称
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
方案
≥99.0% (TLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-79 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
InChI key
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)