About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCONHCH(COOH)CH2C6H4I
CAS号:
分子量:
391.20
Beilstein:
4503851
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥99.0% (TLC)
旋光性
[α]20/D +22.5±3°, c = 1% in ethyl acetate
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~150 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3