1431556
USP
Methyl oleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cis-9-octadécénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide oléique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
10 mmHg ( 205 °C)
Famille d'API
methyl oleate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Clé InChI
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup