1430349
USP
Linolénate de méthyle
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
cis,cis,cis-9,12,15-octadécatrienoate de méthyle, Ester méthylique d’acide linolénique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl linolenate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.470 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Clé InChI
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Borage Seed Oil Capsules
- Evening Primrose Oil Capsules
- Flax Seed Oil Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Saw Palmetto
- Saw Palmetto Capsules
- Saw Palmetto Extract
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable