1379265
USP
Melengestrol Acetate Related Compound A hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17-Hydroxy-16-methylenepregna-4-ene-3,20-dione 17-acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
melengestrol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O([C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)CC2)CC1=C)C)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-21-19-7-6-17-13-18(27)8-10-22(17,4)20(19)9-11-23(21,5)24(14,15(2)25)28-16(3)26/h13,19-21H,1,6-12H2,2-5H3/t19-,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
XSNMCQGNVPSIQM-CKOZHMEPSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable