1379276
USP
Melengestrol Acetate Related B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6,16-Dimethylene-17-hydroxypregna-4-ene-3,20-dione 17-acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
melengestrol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O([C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4C(=C)C3)C)CC2)CC1=C)C)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h13,19-20,22H,1-2,7-12H2,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
Clé InChI
WJFDQNDYQVFWKP-DWNQPYOZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable