444800
Meloxicam
A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC₅₀ = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC₅₀ = 36.6 µM).
Synonyme(s) :
Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazoyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
Clé InChI
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
COX-2
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Davies, N.M., and Skjodt, N.M. 1999. Clin. Pharmacokinet. 36, 115.
Goldman, A.P., et al. 1998. Carcinogenesis 19, 2195.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable