Principaux documents
PHL80715
Eugenol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol, 4-allylguaiacol
About This Item
Formule linéaire :
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
1366759
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
Pf
−12-−10 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Clé InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup