Principaux documents
91916
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 30000 μS/cm at 25 °C
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
≤2.5% KCl (T)
Conductivité
29700-30300 μS/cm at 25 °C
Densité
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Application
Standard for conductivity sensor calibration.
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Analysis and Analyzers, 2 (2006)
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null