Principaux documents
E51791
Sigma-Aldrich
Eugenol
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol, 4-allylguaiacol
About This Item
Formule linéaire :
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro Beilstein :
1366759
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
254 °C (lit.)
Pf
−12-−10 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Clé InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... UGT1A4(54657)
Description générale
Eugenol is a natural phenolic compound found in clove oil.
Application
Eugenol can be used in the synthesis of:
  • bio-based benzoxazines
  • ibuprofen eugenol ester (IEE)
  • polycarbonate/cyanate ester blends
  • 1,2,3-triazole eugenol glucosides
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Synthesis and characterization of novel bio-based benzoxazines from eugenol
Thirukumaran P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(16), 7959-7966 (2014)
Synthesis and antimicrobial activity of 6-triazolo-6-deoxy eugenol glucosides
de Souza TB, et al.
Carbohydrate Research, 410(20), 1-8 (2015)
Poly (DL?lactide?co?glycolide)(PLGA) nanoparticles with entrapped trans?cinnamaldehyde and eugenol for antimicrobial delivery applications.
Gomes C, et al.
Journal of Food Science, 76(2) (2011)
Antifungal efficacy of thymol, carvacrol, eugenol and menthol as alternative agents to control the growth of food-relevant fungi.
Abbaszadeh S, et al.
Journal de mycologie medicale, 24(2), e51-e56 (2014)
Synthesis of ibuprofen eugenol ester and its microemulsion formulation for parenteral delivery
Zhao X, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(10), 1246-1250 (2005)