67037-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 200 μm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 200 μm
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L26
Description
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
0.4% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 200 μm
Superficie
15 m2/g
Couverture de surface
4.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
3.4 μm
Dimension de pores
400 Å
operating pH range
2-9
Technique de séparation
reversed phase