Principaux documents
05-1362
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-RING1, clone 4D6
clone 4D6, from mouse
Synonyme(s) :
Polycomb complex protein RING1, ring finger protein 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RING1(6015)
Description générale
La protéine RING1 appartient à la famille des protéines à doigts de zinc de type RING ("Really an Interesting New Gene"), qui se caractérisent par un domaine RING, motif de liaison du zinc associé au domaine à doigts de zinc. Ce produit génique peut se lier à l'ADN et jouer le rôle de répresseur transcriptionnel. Il est associé au complexe multimère de protéines du groupe Polycomb. Le produit génique interagit avec les protéines du groupe Polycomb BMI1, EDR1 et CBX4 ; il est localisé, avec ces protéines, dans des domaines nucléaires de grande taille. Il interagit avec la protéine CBX4 par l'intermédiaire de son domaine C-terminal riche en glycine.
Spécificité
Cet anticorps détecte la protéine RING1.
Immunogène
Protéine recombinante à étiquette GST correspondant à la protéine RING1.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunocytochimie : Données d'un lot représentatif.
Une dilution au 1/500e d'un précédent lot a été utilisée en immunocytochimie sur des cellules NIH/3T3 et A431.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Utilisez l'anticorps anti-RING1, clone 4D6 (anticorps monoclonal de souris) validé en western blotting et en immunocytochimie, pour détecter la protéine RING1, également appelée protéine du complexe Polycomb RING1.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HEK293
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine RING1 dans un lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
~42 kDa
Forme physique
Anticorps monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 ºC et 8 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HEK293
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christine van de Werken et al.
Nature communications, 5, 5868-5868 (2014-12-19)
The different configurations of maternal and paternal chromatin, acquired during oogenesis and spermatogenesis, have to be rearranged after fertilization to form a functional embryonic genome. In the paternal genome, nucleosomal chromatin domains are re-established after the protamine-to-histone exchange. We investigated