Key Documents
27229
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/silicone
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
Caractéristiques
open center
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur totale × épaisseur PTFE
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp top vial
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Andrea Pastore et al.
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a