Principaux documents
27198
Supelco
Flacon Headspace, haut biseauté, fond plat (nécessite une capsule de 20 mm)
volume 10 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Caractéristiques
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
Volume
10 mL
Raccords
thread for 20 mm
Application
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Albadran, Hanady A., et al.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)