Principaux documents
854181-U
Supelco
Flacons Headspace, haut plat, fond arrondi
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
Description
flat top
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
Volume
20 mL
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable