SML3456
LUF7244
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-(3-Chlorobenzoyl)phenoxy]-N-3-pyridinyl-acetamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC=CN=C1)COC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable