SML2613
Secnidazole
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl) propan-2ol, 1-(2Hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, SYM-1219
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C)CC(O)C
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
Clé InChI
KPQZUUQMTUIKBP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable