35382
Secnidazole hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
α,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol hemihydrate, (RS)-1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-2-propanol hemihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O.CC(O)Cn2c(C)ncc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/2C7H11N3O3.H2O/c2*1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13;/h2*3,5,11H,4H2,1-2H3;1H2
Clé InChI
LPCFEXQLJSCCMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable