R0158
RepSox
≥98% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor
Synonyme(s) :
E-616452; 2-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine
About This Item
Produits recommandés
product name
RepSox, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(n1)-c2n[nH]cc2-c3ccc4ncccc4n3
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
Clé InChI
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable