S5567
SP600125
≥98% (HPLC), powder or solid, JNK inhibitor
Synonyme(s) :
1,9-Pyrazoloanthrone, Anthrapyrazolone
About This Item
Produits recommandés
product name
SP600125, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 20 mg/ml, clear to very slightly hazy, faintly yellow to yellow
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2-c3n[nH]c4cccc1c34
InChI
1S/C14H8N2O/c17-14-9-5-2-1-4-8(9)13-12-10(14)6-3-7-11(12)15-16-13/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... JUN(3725) , MAPK10(5602) , MAPK9(5601)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable