CG5
Gonadotropine chorionique human
lyophilized powder, vial of ~5,000 IU
Synonyme(s) :
Choriogonine, HCG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human urine
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
37.9 kDa
Contient
mannitol
Conditionnement
vial of ~5,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
Impuretés
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
Solubilité
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CGA(1081)
Description générale
Application
- to induce oocyte maturation in cultured follicles
- along with pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) to induce superovulation in mice
- as medium component for fetal testes culture to aid steroidogenic responsiveness
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable